Få mere at vide
2-chlorothiophenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604565 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10604565 5 g Glass bottle 5g
10326884 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10604565 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 224350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6320-03-2
Molekylær formel C6H5ClS
Molekylvægt (g/mol) 144.62
MDL nummer MFCD00004830
InChI nøgle PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chlorothiophenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.2750g/mL
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel ClC6H4SH
Brydningsindeks 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.275
Synonym 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
IUPAC navn 2-chlorobenzenethiol
PubChem CID 80599
Formel vægt 144.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorothiophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.