Få mere at vide
2-chlorthiophenol, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorothiophenol |
| Tæthed | 1.277 |
| Kogepunkt | 108 °C til 110 °C (30 mmHg) |
| Flammepunkt | 88 °C (190 °F) |
| Brydningsindeks | 1.604 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1760 |
| Beilstein | 1209665 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 144.62 |
| Show More |