Få mere at vide
2-chlorthiophenol, 98%
Artikelnummer. 11389629
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389629 5 g 5g
11399629 25 g 25g
11459862 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12014.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6320-03-2 | C6H5ClS | 144,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6320-03-2
Molekylær formel C6H5ClS
Molekylvægt (g/mol) 144.62
MDL nummer MFCD00004830
InChI nøgle PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
PubChem CID 80599
IUPAC navn 2-chlorbenzenthiol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorothiophenol
Tæthed 1.277
Kogepunkt 108 °C til 110 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Brydningsindeks 1.604
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1209665
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 144.62
Procent renhed 98%