Få mere at vide
2-Klorotrophen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorothiophene |
| CAS | 96-43-5 |
| Molekylær formel | C4 H3 Cl S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Chlorothiophene, 2-Thienyl chloride, NSC 8747 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H |
| SMIL | Clc1cccs1 |
| IUPAC navn | 2-chlorothiophen |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.58 |
| Formel vægt | 117.9644 |