Få mere at vide
2-Klorotrophen, TRC
Artikelnummer. 30359778
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30359778 2.5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30359778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4289082.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorothiophene
CAS 96-43-5
Molekylær formel C4 H3 Cl S
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Chlorothiophene, 2-Thienyl chloride, NSC 8747
InChI formel InChI=1S/C4H3ClS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
SMIL Clc1cccs1
IUPAC navn 2-chlorothiophen
Molekylvægt (g/mol) 118.58
Formel vægt 117.9644