Få mere at vide
2-Klorotrophen, TRC
Artikelnummer. 30364605
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30364605 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30364605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC428908250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorothiophene
CAS 96-43-5
Molekylær formel C4 H3 Cl S
Mængde 250 mg
Synonym 2-Chlorothiophene, 2-Thienyl chloride, NSC 8747
InChI formel InChI=1S/C4H3ClS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
SMIL Clc1cccs1
IUPAC navn 2-chlorothiophen
Molekylvægt (g/mol) 118.58
Formel vægt 117.9644