Få mere at vide
2-Chlorothiobenzamide, 97%
Artikelnummer. 11367616
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367616 25 g 25g
11357616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11180.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15717-17-6 | C7H6ClNS | 171.642 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15717-17-6
Molekylær formel C7H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 171.642
MDL nummer MFCD00040955
InChI nøgle FLQYOORLPNYQEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734824
IUPAC navn 2-chlorbenzencarbothioamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorothiobenzamide
Smeltepunkt 63°C to 66°C
Mængde 25 g
Beilstein 508511
Synonym 2-chlorothiobenzamide, 2-chlorobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 2-chloro, 2-chlorobenzene-1-carbothioamide, o-chlorothiobenzamide, 2-chloro-thiobenzamide, acmc-1btqa, benzamide, o-chlorothio, 2-chloranylbenzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,2-chloro
Formel vægt 171.65
Procent renhed 97%