Få mere at vide
2-Chlorothiazole, 97%
Artikelnummer. p-7033140
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11499270
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50155.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119.566 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-52-4
Molekylær formel C3H2ClNS
Molekylvægt (g/mol) 119.566
MDL nummer MFCD00210701
InChI nøgle KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC navn 2-chlor-1,3-thiazol
SMIL C1=CSC(=N1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorothiazole
Mængde 1 g
Formel vægt 119.57
Procent renhed 97%