Få mere at vide
2-Chlorothiazol, 97%
Artikelnummer. 11499270
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499270 1 g 1g
11409280 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50155.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119,566 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-52-4
Molekylær formel C3H2ClNS
Molekylvægt (g/mol) 119.566
MDL nummer MFCD00210701
InChI nøgle KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC navn 2-chlor-1,3-thiazol
SMIL C1=CSC(=N1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorothiazole
Mængde 1 g
Formel vægt 119.57
Procent renhed 97%