Få mere at vide
2-chlorthiazol-4-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 10715632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10715632 1 g Glasflaske 1g
10686810 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10715632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429550010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 5198-87-8 | C4H2ClNO2S | 163,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5198-87-8
Molekylær formel C4H2ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 163.58
InChI nøgle UVYJJJQMZPCYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole-4-carboxylic acid, 2-chloro-4-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxy-2-chloro-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro, 2chloro-4-thiazolecarboxylic acid
PubChem CID 21803026
IUPAC navn 2-chlor-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=C(N=C(S1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chlorothiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 163.58
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.