Få mere at vide
(2-Chlorothiazol-5-yl)methanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamethoxam (free amine) |
| CAS | 120740-08-1 |
| Molekylær formel | C4 H5 Cl N2 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-thiazolemethanamine, (2-Chloro-5-thiazolyl)methylamine, 2-Chloro-5-(aminomethyl)thiazole, 2-Chloro-5-thiazolemethylamine, 5-(Aminomethyl)-2-chlorothiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H,1,6H2 |
| SMIL | NCc1cnc(Cl)s1 |
| IUPAC navn | (2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.61 |
| Formel vægt | 147.9862 |