Få mere at vide
2-chloroquinoxalin, 97%
Artikelnummer. 10745272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745272 1 g Glasflaske 1g
10280650 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745272 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 136190010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 1448-87-9 | C8H5ClN2 | 164,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1448-87-9
Molekylær formel C8H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 164.59
MDL nummer MFCD00043907
InChI nøgle BYHVGQHIAFURIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 2-chloro, unii-e9x60z79bg, chloroquinoxaline, quinoxalyl chloride, 2-chloro quinoxaline, 2-chloro-quinoxaline, 2-chloranylquinoxaline, 2-chloro-benzopyrazine, pubchem15447, 2-chloroquinoxaline
PubChem CID 238938
IUPAC navn 2-chloroquinoxalin
SMIL ClC1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloroquinoxaline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48,0 °C til 50,0 °C
Farve Hvid til grå
Kogepunkt 100,0 °C (1,4 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 164.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroquinoxaline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.