Få mere at vide
2-Chloroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroquinoline |
| CAS | 612-62-4 |
| Molekylær formel | C9H6ClN |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | NSC 6163 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H |
| SMIL | Clc1ccc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | 2-chloroquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.6 |
| Formel vægt | 163.0189 |