Få mere at vide
2-chloroquinolin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10757022 1 g Glasflaske 1g
10051691 5 g Glasflaske 5g
10086203 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10757022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110040010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-62-4 | C9H6ClN | 163.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-62-4
Molekylær formel C9H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 163.61
MDL nummer MFCD00006741
InChI nøgle OFUFXTHGZWIDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-quinoline, quinoline, 2-chloro, chloroquinoline, unii-ux7rin8gew, quinoline, chloro, ccris 3977, ux7rin8gew, chioroquinoline, 2-chloro quinoline, pubchem7580
PubChem CID 11928
IUPAC navn 2-chlorquinolin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroquinoline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 265°C to 267°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 20, 359
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene,petrol
Formel vægt 163.61
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks or Fused Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.