missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloroquinoline-6-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroquinoline-6-sulfonyl Chloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2NO2S/c10-9-4-1-6-5-7(15(11,13)14)2-3-8(6)12-9/h1-5H |
| Formel vægt | 260.9418 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?