missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloroquinolin-6-ol, TRC

Artikelnummer. 30351345
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351345 500 mg
30368536 100 mg
30357367 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC429278500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 577967-89-6
Molekylær formel C9 H6 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 179.6
Synonym 2-Chloro-6-quinolinol, 2-Chloro-6-hydroxyquinoline
IUPAC navn 2-chloroquinolin-6-ol
SMIL Oc1ccc2nc(Cl)ccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloroquinolin-6-ol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-9-4-1-6-5-7(12)2-3-8(6)11-9/h1-5,12H
Formel vægt 179.0138
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.