Få mere at vide
2-Kloropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30357695
Skift visning
Mængde:
10 g
Code produit Mængde
30357695 10 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30357695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC38085010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyrimidine
CAS 1722-12-9
Molekylær formel C4H3ClN2
Mængde 10 g
Synonym 2-Chloro-1,3-pyrimidine, NSC 43544, Pyrimidin-2-yl Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
SMIL Clc1ncccn1
IUPAC navn 2-kloropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 114.53
Formel vægt 113.9985
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.