Få mere at vide
2-Kloropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30353265
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30353265 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30353265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38085025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyrimidine
CAS 1722-12-9
Molekylær formel C4H3ClN2
Mængde 25 g
Synonym 2-Chloro-1,3-pyrimidine, NSC 43544, Pyrimidin-2-yl Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
SMIL Clc1ncccn1
IUPAC navn 2-kloropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 114.53
Formel vægt 113.9985