Få mere at vide
2-Chloropyrimidine-d3 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropyrimidine-d3 |
| CAS | 1065473-08-6 |
| Molekylær formel | C4D3ClN2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Chloropyrimidine-4,5,6-d3 (Major) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H/i1D,2D,3D |
| SMIL | [2H]C1=NC(Cl)=NC([2H])=C1[2H] |
| IUPAC navn | 2-chloropyrimidine-4,5,6-d3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.55 |
| Formel vægt | 117.02 |