Få mere at vide
2-Kloropyrimidin, 98+%
Artikelnummer. 11946521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11946521 250 g Glasflaske 250g
10497390 10 g Glasflaske 10g
10174200 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11946521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185842500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
CAS: 1722-12-9 | C4H3ClN2 | 114,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1722-12-9
Molekylær formel C4H3ClN2
Molekylvægt (g/mol) 114.53
MDL nummer MFCD00006060
InChI nøgle UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin
PubChem CID 74404
IUPAC navn 2-chlorpyrimidin
SMIL ClC1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyrimidine
Smeltepunkt 62,0 °C til 66,0 °C
Farve Orange til gul
Kogepunkt 75,0 °C til 76,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 98 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Formel vægt 114.53
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloropyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.