Få mere at vide
2-Klorpyrimidin, 98%
Beskrivelse
2-Chloropyrimidin er et nyttigt reagens til fremstilling af antivirale midler og andre biologisk aktive forbindelser. Det blev brugt i syntesen af 4a-(1,1a-(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2a-bipyrimidin]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianilin fluorescerende farvestof, biosensor til proteinassay, 2-amino-4- og heteroaryl-pyrimid. trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chloropyrimidin er et nyttigt reagens til fremstilling af antivirale midler og andre biologisk aktive forbindelser. Det blev brugt i syntesen af 4′ -(1,1′ -(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2′ -bipyrimidin]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianilin fluorescerende farvestof, biosensor til proteinassay, 2-amino-4-heteroarylpyrimidiner, cis- og trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridinderivater.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. 33,3 mg opløseligt i 1 ml alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra fugt, oxidationsmidler. Opbevares i køleskab.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropyrimidine |
| Smeltepunkt | 64 °C til 67 °C |
| Kogepunkt | 75 °C til 76 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 98 °C (208 °F) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 107171 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. 33,3 mg opløseligt i 1 ml alkohol. |
| Formel vægt | 114.54 |
| Vis mere |