Få mere at vide
2-Klorpyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11309639
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309639 10 g 10g
11498346 25 g 25g
11408356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15394.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1722-12-9 | C4H3ClN2 | 114,53 g/mol
2-Chloropyrimidin er et nyttigt reagens til fremstilling af antivirale midler og andre biologisk aktive forbindelser. Det blev brugt i syntesen af 4a-(1,1a-(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2a-bipyrimidin]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianilin fluorescerende farvestof, biosensor til proteinassay, 2-amino-4- og heteroaryl-pyrimid. trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloropyrimidin er et nyttigt reagens til fremstilling af antivirale midler og andre biologisk aktive forbindelser. Det blev brugt i syntesen af 4′ -(1,1′ -(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2′ -bipyrimidin]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianilin fluorescerende farvestof, biosensor til proteinassay, 2-amino-4-heteroarylpyrimidiner, cis- og trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridinderivater.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. 33,3 mg opløseligt i 1 ml alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra fugt, oxidationsmidler. Opbevares i køleskab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1722-12-9
Molekylær formel C4H3ClN2
Molekylvægt (g/mol) 114.53
MDL nummer MFCD00006060
InChI nøgle UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin
PubChem CID 74404
IUPAC navn 2-chlorpyrimidin
SMIL ClC1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyrimidine
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Kogepunkt 75°C to 76°C (10 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 107171
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. 33.3 mg soluble in 1 mL of alcohol.
Formel vægt 114.54
Procent renhed 98%