Få mere at vide
2-chlorpyrimidin-5-boronsyre pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408676
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15408676 5 g 5g
15418676 250 mg 250mg
15498666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64052.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1003845-08-6 | Molekylær formel: C10H14BClN2O2 | Molekylvægt: 240,49 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003845-08-6
Molekylær formel C10H14BClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.49
MDL nummer MFCD11856048
InChI nøgle VLAPDEKXZLRRKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-5-chloro-2-pyrimidyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-chloranyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 51341943
IUPAC navn 2-chlor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Beilstein 15622160
Formel vægt 240.49
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof