Få mere at vide
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 95%
Artikelnummer. 11976561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11976561 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11976561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444700010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1003845-08-6 | C10H14BClN2O2 | 240.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1003845-08-6
Smeltepunkt 67.0°C to 69.0°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C10H14BClN2O2
MDL nummer MFCD11856048
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-5-chloro-2-pyrimidyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-chloranyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
InChI nøgle VLAPDEKXZLRRKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Cl)N=C1
IUPAC navn 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 240.49
PubChem CID 51341943
Formel vægt 240.5
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.