Få mere at vide
2-Kloryrimidin-5-boronsyre, 96%
Artikelnummer. 15462379
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462379 5 g 5g
15472379 250 mg 250mg
15452379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64949.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1003845-06-4 | C4H4BClN2O2 | 158,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003845-06-4
Molekylær formel C4H4BClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.35
MDL nummer MFCD08063113
InChI nøgle YTCIHPTZKKWKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidineboronic acid, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-2097pq, ksc493q8p, 2-chloropyrimidin-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidinylboronic acid, 2-chloro-pyridineyl-5-boronic acid, 2-chloro-pyrimidine-5-boronic acid
PubChem CID 21747362
IUPAC navn (2-chlorpyrimidin-5-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CN=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 158.35
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver