Få mere at vide
2-chlorpyrimidin-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285604
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10285604 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10492254 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285604 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08498DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 149849-92-3
Molekylær formel C5H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.541
MDL nummer MFCD06739041
InChI nøgle YMDSUQSBJRDYLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-4-carboxylicacid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro, 4-carboxy-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid, pubchem21879, acmc-209d3c, ksc497g7f, 2-chloropyrimidin-4-carboxylic acid, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylicacid
PubChem CID 22135751
IUPAC navn 2-chlorpyrimidin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(N=C1C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 158.54
Procent renhed 97%