Få mere at vide
2-Chloropyridine, TRC
Artikelnummer. 30367405
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30367405 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38060525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine
CAS 109-09-1
Molekylær formel C5 H4 Cl N
Mængde 25 g
Synonym 2-Chloropyridine, NSC 4649, o-Chloropyridine, alpha-Chloropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
SMIL Clc1ccccn1
IUPAC navn 2-chloropyridine
Molekylvægt (g/mol) 113.54
Formel vægt 113.0032