Få mere at vide
2-Chloropyridine N-oxide hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11322329
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322329 5 g 5g
11332329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27280.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20295-64-1 | C5H5Cl2NO | 166.001 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20295-64-1
Molekylær formel C5H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 166.001
MDL nummer MFCD00007913
InChI nøgle GRZNODNSNCXOHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine-n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine 1-oxide hydrochloride, chloride 2-chloropyridinium 1-oxide, 2-chloropyridine n-oxide hcl, pyridine, 2-chloro-, 1-oxide, hydrochloride, 2-chloropyridin-1-ium-1-olate hydrochloride, 2-chlorpyridin-1-oxidhydrochlorid, acmc-1ccui, 2-chloropyridine n-oxide.hcl
PubChem CID 88478
IUPAC navn 2-chlor-1-oxidopyridin-1-ium;hydrochlorid
SMIL C1=CC=[N+](C(=C1)Cl)[O-].Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine N-oxide hydrochloride
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Mængde 5 g
Formel vægt 166.01
Procent renhed 97%