Få mere at vide
2-Chloropyridine, Mikromol™
Artikelnummer. 18011680
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18011680 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011680 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1031.17
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloropyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine
CAS 109-09-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloropyridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H4 Cl N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Chloropyridine, NSC 4649, o-Chloropyridine, alpha-Chloropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
SMIL Clc1ccccn1
IUPAC navn 2-chloropyridine
Molekylvægt (g/mol) 113.54
Mængde 100 mg
Formel vægt 113.0032 g/mol