Få mere at vide
2-Chloropyridine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloropyridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropyridine |
| CAS | 109-09-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloropyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H4 Cl N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Chloropyridine, NSC 4649, o-Chloropyridine, alpha-Chloropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| SMIL | Clc1ccccn1 |
| IUPAC navn | 2-chloropyridine |
| Vis mere |