Få mere at vide
2-Kloryridin-d4, CDN
Artikelnummer. 30326559
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.25 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30326559 0.25 g -
30324582 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30326559 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND62130.25G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine-d4
CAS 1001003-94-6
Molekylær formel C5 2H4 Cl N
Mængde 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMIL [2 H]c1nc(Cl)c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC navn 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriopyridin
Molekylvægt (g/mol) 117.57
Formel vægt 117,0283 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% kemisk renhed