Få mere at vide
2-Chloropyridine, 99%
Artikelnummer. 11422657
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14866.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-09-1 | C5H4ClN | 113.544 g/mol
2- Kloropyridin bruges som et mellemkemikalie i produktionen af forskellige pyrithion, til brug i kosmetik, produkter til personlig pleje og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2- Chloropyridin bruges som et mellemkemikalie i produktionen af forskellige pyrithioner til
brug i kosmetik, produkter til personlig pleje og farmaceutiske produkter.
Opløselighed Opløseligt i vand (27g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-09-1
Molekylær formel C5H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 113.544
MDL nummer MFCD00006228
InChI nøgle OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chloropyridine, pyridine, 2-chloro, alpha-chloropyridine, .alpha.-chloropyridine, unii-8hmd45ayej, 2-chloro-pyridine, ccris 1724, 8hmd45ayej, 6-chloro-pyridine, dsstox_cid_4810
PubChem CID 7977
ChEBI CHEBI:39174
IUPAC navn 2-chlorpyridin
SMIL C1=CC=NC(=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine
Smeltepunkt -46°C
Tæthed 1.208
pH 6 til 7
Kogepunkt 167°C to 170°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.532
Mængde 500 g
FN nummer UN2822
Beilstein 105788
Opløselighedsinformation Soluble in water (27g/L).
Formel vægt 113.55
Procent renhed 99%