Få mere at vide
2-Chloropyridine, 99%
Artikelnummer. 10754981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10754981 500 mL Glasflaske 500ml
10624762 100 mL Glasflaske 100ml
10591784 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10754981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110015000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-09-1 | C5H4ClN | 113.544 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-09-1
MDL nummer MFCD00006228
InChI nøgle OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chloropyridine, pyridine, 2-chloro, alpha-chloropyridine, .alpha.-chloropyridine, unii-8hmd45ayej, 2-chloro-pyridine, ccris 1724, 8hmd45ayej, 6-chloro-pyridine, dsstox_cid_4810
PubChem CID 7977
ChEBI CHEBI:39174
IUPAC navn 2-chlorpyridin
SMIL C1=CC=NC(=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -46.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2090g/mL
Kogepunkt 168.0°C to 170.0°C
Flammepunkt 64°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H4ClN
Lineær formel (C5H4N)Cl
Brydningsindeks 1.5310 to 1.5330
Mængde 500 mL
Beilstein 20, 230
Molekylvægt (g/mol) 113.544
Formel vægt 113.55
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske