Få mere at vide
2-Chloropyridine-4-methanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464530
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464530 5 g 5g
11454530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464530 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50099.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 100704-10-7 | Molecular Formula: C6H6ClNO | Molecular Weight: 143.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100704-10-7
Molekylær formel C6H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 143.57
MDL nummer MFCD06858767
InChI nøgle UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 7062237
IUPAC navn (2-chlorpyridin-4-yl)methanol
SMIL C1=CN=C(C=C1CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine-4-methanol
Smeltepunkt 64 °C til 66 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 143.57
Procent renhed 97%