Få mere at vide
2-chlorpyridin-4-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613275
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10613275 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10613275 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00035DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 458532-84-8
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H15BClNO2
MDL nummer MFCD04039870
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16684
InChI nøgle UUEQDBHKMOFLDP-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=NC=C2)Cl
IUPAC navn 2-chlor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 239.506
PubChem CID 5103408
Formel vægt 239.51
Procent renhed 97%