Få mere at vide
2-Chloropyridine-3-carbonitrile (2-Chloronicotinonitrile), Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloropyridine-3-carbonitrile (2-Chloronicotinonitrile)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3-cyanopyridine |
| CAS | 6602-54-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-3-cyanopyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H |
| SMIL | Clc1ncccc1C#N |
| IUPAC navn | 2-chloropyridine-3-carbonitrile |
| Vis mere |