Få mere at vide
2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 10504418 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10504418 5 g Glasflaske 5g
10778488 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10504418 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430660050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452972-11-1 | C11H15BClNO2 | 239.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452972-11-1
Molekylær formel C11H15BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 239.51
MDL nummer MFCD04039873
InChI nøgle XFZFMAUUZHBQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-chloropyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloropyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16529
PubChem CID 12067060
IUPAC navn 2-chlor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34.0°C to 39.0°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 239.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.