Få mere at vide
2-chlorpyridin-3-boronsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329166 1 g 1g
11339166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20303.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 381248-04-0 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 381248-04-0
Molekylær formel C5H5BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.36
MDL nummer MFCD03094997
InChI nøgle VRDAOVQZVXYRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-3-pyridylboronic acid, 2-chloro-3-pyridineboronic acid, 2-chloropyridine-3-boronicacid, 2-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-chloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-3-pyridinyl, pubchem5078
PubChem CID 2762704
IUPAC navn (2-chlorpyridin-3-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt 160°C
Mængde 1 g
Beilstein 9119913
Formel vægt 157.37
Procent renhed 96%