Få mere at vide
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16424676 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16424676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101771A
MedChemExpress (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride is a selective LOXL2 inhibitor with an IC50 of 126 nM.
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride is a selective LOXL2 inhibitor with an IC50 of 126 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
CAS 916210-98-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H8Cl2N2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (279.25 mM) ∣DMSO : ≥ 33 mg/mL (184.31 mM)
SMIL [H]Cl.ClC1=NC=CC(CN)=C1
Molekylvægt (g/mol) 179.05
Formel vægt 179.05
Procent renhed 98.25%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation