Få mere at vide
2-Chloropyrazine, 98%
Artikelnummer. 11479342
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479342 5 g 5g
11489342 25 g 25g
11499342 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479342 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10108.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14508-49-7 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
2-Chloropyrazin bruges i cardiotonisk, biologisk, lægemiddel-, smags- og parfumeriindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloropyrazin bruges i kardiotoniske, biologiske, lægemiddel-, smags- og parfumeindustrien.
Opløselighed Opløselig
i methanol
Noter
Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14508-49-7
Molekylær formel C4H3ClN2
Molekylvægt (g/mol) 114.53
MDL nummer MFCD00006124
InChI nøgle GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloropyrazine, pyrazine, chloro, pyrazine, 2-chloro, 2-chloro-pyrazine, 2-chloro pyrazine, chioropyrazine, chloropyrazin, chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine, 2-chloropyrazine
PubChem CID 73277
IUPAC navn 2-chlorpyrazin
SMIL ClC1=CN=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyrazine
Tæthed 1.284
Kogepunkt 153°C to 154°C
Flammepunkt 57°C (134°F)
Brydningsindeks 1.537
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107019
Opløselighedsinformation Soluble in Methanol
Formel vægt 114.54
Procent renhed 98%