Få mere at vide
2-klorpropionylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30357860
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357860 10 g
30349260 50 g
30350103 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30357860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38047010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7623-09-8
Molekylær formel C3H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 126.97
Synonym (±)-2-Chloropropionyl Chloride, 2-Chloro-2-methylacetyl Chloride, 2-Chloropropanoyl Chloride, alpha-Chloropropanoyl Chloride, alpha-Chloropropionic Acid Chloride, alpha-Chloropropionyl Chloride, alpha-Methylchloroacetyl Chloride
IUPAC navn 2-chloropropanoylchlorid
SMIL CC(Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropropionyl Chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Formel vægt 125.9639