Få mere at vide
2-Chloropropionyl chloride, 96%
Artikelnummer. p-7027611
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11445967
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24503.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7623-09-8 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
2-Chlorpropionylchlorid bruges som et reagens i den kemiske overfladefiktionalisering af parylen C. Det bruges i syntesen af (± )-mintlacton, til fremstilling af en poly(ethylenglycol) makroinitiator& klormodificerede TiO2 nanopartikler, ATRP-initiatorerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chlorpropionylchlorid bruges som reagens i den kemiske overfladefiktionalisering af parylen C. Det bruges i syntesen af (± )-mintlacton, til fremstilling af en poly(ethylenglycol) makroinitiator& klormodificerede TiO2 nanopartikler, ATRP-initiatorerne.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, aktive metaller, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7623-09-8
Molekylær formel C3H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 126.96
MDL nummer MFCD00000862
InChI nøgle JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
PubChem CID 111019
IUPAC navn 2-chlorpropanoylchlorid
SMIL CC(C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropropionyl chloride
Tæthed 1.308
Kogepunkt 109°C to 111°C
Flammepunkt 31°C (88°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 25 g
FN nummer UN2920
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 126.97
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt