Få mere at vide
2-Klorpropionylchlorid, 96%
Beskrivelse
2-Chlorpropionylchlorid bruges som et reagens i den kemiske overfladefiktionalisering af parylen C. Det bruges i syntesen af (± )-mintlacton, til fremstilling af en poly(ethylenglycol) makroinitiator& klormodificerede TiO2 nanopartikler, ATRP-initiatorerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chlorpropionylchlorid bruges som reagens i den kemiske overfladefiktionalisering af parylen C. Det bruges i syntesen af (± )-mintlacton, til fremstilling af en poly(ethylenglycol) makroinitiator& klormodificerede TiO2 nanopartikler, ATRP-initiatorerne.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, aktive metaller, baser, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropropionyl chloride |
| Tæthed | 1.308 |
| Kogepunkt | 109 °C til 111 °C |
| Flammepunkt | 31 °C (88 °F) |
| Brydningsindeks | 1.44 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 126.97 |
| Procent renhed | 96% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Chloropropionyl chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloropropionyl chloride