Få mere at vide
2-Klorpropionylchlorid, 96%
Beskrivelse
2-Chlorpropionylchlorid bruges som et reagens i den kemiske overfladefiktionalisering af parylen C. Det bruges i syntesen af (± )-mintlacton, til fremstilling af en poly(ethylenglycol) makroinitiator& klormodificerede TiO2 nanopartikler, ATRP-initiatorerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chlorpropionylchlorid bruges som reagens i den kemiske overfladefiktionalisering af parylen C. Det bruges i syntesen af (± )-mintlacton, til fremstilling af en poly(ethylenglycol) makroinitiator& klormodificerede TiO2 nanopartikler, ATRP-initiatorerne.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, aktive metaller, baser, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropropionyl chloride |
| Tæthed | 1.308 |
| Kogepunkt | 109 °C til 111 °C |
| Flammepunkt | 31 °C (88 °F) |
| Brydningsindeks | 1.44 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 126.97 |
| Procent renhed | 96% |