Få mere at vide
2-Klorpropionylchlorid, 95%
Artikelnummer. 10772961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772961 500 mL Glasflaske 500ml
10701175 25 mL Glasflaske 25ml
10023450 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295165000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7623-09-8 | C3H4Cl2O | 126,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7623-09-8
Molekylær formel C3H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 126.97
MDL nummer MFCD00000862
InChI nøgle JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
PubChem CID 111019
IUPAC navn 2-chlorpropanoylchlorid
SMIL CC(C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropropionyl chloride
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -71,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3000g/mL
Kogepunkt 109,0 °C til 111,0 °C
Flammepunkt 34 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(Cl)COCl
Brydningsindeks 1,4390 til 1,4410
Mængde 500 mL
Beilstein 02, 248
Specifik vægtfylde 1.3
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 126.97
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloropropionyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.