Få mere at vide
(±)-2-Chloropropionyl-2,3,3,3-d4 Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropropanoyl Chloride-D4 |
| CAS | 1219794-98-5 |
| Molekylær formel | C3 D4 Cl2 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | (±)-2-Chloropropionyl-2,3,3,3-d4 Chloride, 2-Chloropropanoyl Chloride-D4, 2-Chloropropionyl-d4 Chloride, 2-Chloropropanoyl-2,3,3,3-d4 Chloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3/i1D3,2 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.9939 |
| Formel vægt | 129.989 g/mol |
| Vis mere |