Få mere at vide
2-Chloropropionic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15818850
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15818850 500 mL
15808850 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15818850 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8028100500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-78-7
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 108.52
Tekniske data
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 1.27 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 185°C to 186°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004224
Mængde 500 mL
Synonym 2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid, 2-Chloropropionic acid