Få mere at vide
(+/-)-2-Chloropropionic acid, 94%
Artikelnummer. 11405283
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405283 500 g 500g
11329639 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405283 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12860.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-78-7 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-78-7
Molekylær formel C3H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 108.52
MDL nummer MFCD00004224
InChI nøgle GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloropropionic acid, propanoic acid, 2-chloro, propionic acid, 2-chloro, alpha-chloropropionic acid, alpha-monochloropropionic acid, propionic acid, alpha-chloro, .alpha.-chloropropionic acid, propionic acid, .alpha.-chloro, chloropropionic acid, propanoic acid, chloro
PubChem CID 11734
IUPAC navn 2-chlorpropansyre
SMIL CC(Cl)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Chloropropionic acid
Smeltepunkt -13°C
Kogepunkt 78°C to 80°C (11 mmHg)
Flammepunkt 101°C (213°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN2511
Beilstein 1720259
Formel vægt 108.53
Procent renhed 94%