Få mere at vide
(+/-)-2-Klorpropionsyre, 94%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-2-Chloropropionic acid |
| Smeltepunkt | -13 °C |
| Tæthed | 1.262 |
| Kogepunkt | 78 °C til 80 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 101 °C (98 °C) |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2511 |
| Beilstein | 1720259 |
| Formel vægt | 108.53 |
| Vis mere |