Få mere at vide
2-Chloropropene, 99%
Artikelnummer. 11348775
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348775 5 g 5g
11358775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11348775 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12374.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 557-98-2 | C3H5Cl | 76.523 g/mol
2-chlorpropen bruges til måling af fotoioniseringstværsnit af allyl- og 2-propenylradikaler til dannelse af C3H5+ ved afstembar vakuum ultraviolet synkrotronstråling koblet med fotofragment-translationsspektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-chlorpropen bruges til måling af fotoioniseringstværsnit af allyl- og 2-propenylradikaler
til dannelse af C3H5+ ved afstembar vakuum ultraviolet synkrotronstråling koblet med fotofragment-translationsspektroskopi.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-98-2
Molekylær formel C3H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 76.523
MDL nummer MFCD00000859
InChI nøgle PNLQPWWBHXMFCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropropene, 1-propene, 2-chloro, isopropenyl chloride, 2-chloropropylene, 2-chloro-1-propene, beta-chloropropene, beta-chloropropylene, propene, 2-chloro, unii-50txn55e4a, 2-chloro propylene
PubChem CID 11203
IUPAC navn 2-chlorprop-1-en
SMIL CC(=C)Cl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropropene
Smeltepunkt -138°C
Tæthed 0.899
Kogepunkt 22°C to 23°C
Flammepunkt −34°C (−29°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.3939
Mængde 5 g
FN nummer UN2456
Beilstein 1361376
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 76.53
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.