Få mere at vide
2-Chloropropanol, TRC
Artikelnummer. 30355035
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355035 100 mg
30361994 1 g
30367040 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30355035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC788970100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-89-7
Molekylær formel C3 H7 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 94.54
Synonym 2-Chloro-1-propanol, 1-Hydroxy-2-chloropropane, 2-Chloropropanol, 2-Chloropropyl alcohol, NSC 122672, Propylene chlorohydrin, Zetag 7664-propylene chlorohydrin copolymer, β-Propylene chlorohydrin
IUPAC navn 2-chloropropan-1-ol
SMIL CC(Cl)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-propanol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3
Formel vægt 94.0185
Procent renhed >95%